Läs mer
4-Aminohippuric Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 61-78-9 |
| Smältpunkt | 199°C to 202°C (Decomposition) |
| MDL-nummer | MFCD00007890 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine, 4-Aminohippuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.19 |
| Kvalitet | Research |