Läs mer
4-aminohippursyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aminohippuric Acid |
| CAS | 61-78-9 |
| Molekylformel | C9 H10 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Glycine, N-(4-aminobenzoyl)-, Hippuric acid, p-amino- (8CI), N-(4-Aminobenzoyl)glycine, (4-Aminobenzoylamino)acetic acid, (p-Aminobenzoyl)glycine, 2-[(4-Aminobenzoyl)amino]acetic acid, 4-Aminobenzoylglycine, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glycine, NSC 13064, NSC 7550, PAH, PAH (amino acid), p-Aminohippuric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(4-aminobenzoyl)amino]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.19 |
| Formel vikt | 194.0691 |