Läs mer
4-Aminohippuric-d4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminohippuric-d4 Acid |
| CAS | 1219805-41-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 2H4 H6 N2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Aminohippuric-d4 Acid, N-(4-Aminobenzoyl-d4)glycine, p-Aminohippuric Acid-D4 (phenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC-namn | 2-[(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.21 |
| Visa mer |