Läs mer
4-Aminoimidazole Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminoimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 111005-19-7 |
| Molekylformel | C3H7Cl2N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4(5)-Aminoimidazole, 5-Aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole Dihydrochloride, 1H-Imidazol-5-amine, 1H-Imidazol-4-amine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3.2ClH/c4-3-1-5-2-6-3;;/h1-2H,4H2,(H,5,6);2*1H |
| LEDER | C1=C(N)NC=N1.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 1H-imidazol-5-amine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.01 |