Läs mer
4-Aminometyl-1-Boc-4-hydroxypiperidin, 97 %
Produktkod. 15459568
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459568 5 g 5g
15469568 250 mg 250mg
15449568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63079.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 392331-66-7 | C11H22N2O3 | 230,308 g/mol
4-aminometyl-1-Boc-4-hydroxipiperidin kan användas i jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-aminometyl-1-Boc-4-hydroxipiperidin kan användas i jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392331-66-7
Molekylformel C11H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 230.308
MDL-nummer MFCD11579803
InChI-nyckel XYWCDAFPRBDRER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23396319
IUPAC-namn tert-butyl-4-(aminometyl)-4-hydroxipiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(CN)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Synonym tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 4-aminomethyl-1-boc-4-hydroxypiperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidin-4-ol, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylate, 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 230.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.