Läs mer
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine, 97%
Produktkod. 15419587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419587 25 g 25g
15409587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52819.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144222-22-0 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
4-Aminometyl-1-Boc-piperidin används i beredningen av biologiskt aktiva föreningar och oralt aktiva trombocytaktiverande faktorantagonister. Det används som en inhibitor för asparaginsyraproteas och Kinesin spindelprotein. Det är en aktiv reaktant involverad i den enantioselektiva syntesen av N-alkylterminala aziridiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Aminometyl-1-Boc-piperidin används i beredningen av biologiskt aktiva föreningar och oralt aktiva trombocytaktiverande faktorantagonister. Det används som en inhibitor för asparaginsyraproteas och Kinesin spindelprotein. Det är en aktiv reaktant involverad i den enantioselektiva syntesen av N-alkylterminala aziridiner.
Löslighet Löslig i kloroform
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144222-22-0
Molekylformel C11H23N2O2
Molekylvikt (g/mol) 215.32
MDL-nummer MFCD01076207
InChI-nyckel KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 736817
IUPAC-namn {1-[(tert-butoxi)karbonyl]piperidin-4-yl}metanamin
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Densitet 1.013
Kokpunkt 237°C to 238°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 214.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.