Läs mer
4-(Aminomethyl)-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid (Tranexamic acid Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-4-(aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid |
| CAS | 330838-52-3 |
| Molekylformel | C8 H13 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(aminomethyl)-1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, USP Tranexamic Acid Related Compound C, (RS)-4-(aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11) |
| LEDER | NCC1CCC(=CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(aminomethyl)cyclohexene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vikt | 155.0946 |