Läs mer
4-(aminometyl)-2-metoxyfenolhydroklorid (vanillylaminhydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 30050071
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050071 100 mg
30052620 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050071 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1033.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(aminometyl)-2-metoxyfenolhydroklorid (vanillylaminhydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
CAS 10-2-7149
Analyt- eller komponentnamn 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Vanillylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
LEDER Cl.COc1cc(CN)ccc1O
IUPAC-namn 4-(aminometyl)-2-metoxyfenol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 189,0557 g/mol