Läs mer
4-(aminometyl)-2-metoxyfenolhydroklorid (vanillylaminhydroklorid), Mikromol™
Beskrivning
4-(aminometyl)-2-metoxyfenolhydroklorid (vanillylaminhydroklorid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride) |
| CAS | 10-2-7149 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H11 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Vanillylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1cc(CN)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-(aminometyl)-2-metoxyfenol; hydroklorid |
| Visa mer |