missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxamine |
| CAS | 85-87-0 |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Vitamin B6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncc(CO)c(CN)c1O |
| IUPAC-namn | 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?