Läs mer
4-(Aminomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Aminomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin |
| CAS | 849042-47-3 |
| Molekylformel | C12 H13 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6,13H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2OC(=O)C=C(CN)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 4-(aminomethyl)-6,7-dimethoxychromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.24 |
| Formel vikt | 235.0845 |