Läs mer
4-(aminometyl)bensenboronsyrahydroklorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470156
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470156 5 g 5g
15460156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52855.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75705-21-4 | C7H11BClNO2 | 187.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75705-21-4
Molekylformel C7H11BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 187.43
MDL-nummer MFCD01632199
InChI-nyckel HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hcl, 4-aminomethyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid hcl, 4-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethylbenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride
PubChem CID 2734311
IUPAC-namn [4-(aminometyl)fenyl]borsyra;hydroklorid
LEDER Cl.NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smältpunkt 240°C to 250°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 187.43
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.