Läs mer
4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride, 95%
Produktkod. 15400036
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400036 250 mg 250mg
15490026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52691.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 850568-55-7 | C13H21BClNO2 | 269.576 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850568-55-7
Molekylformel C13H21BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 269.576
MDL-nummer MFCD02179455
InChI-nyckel KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester, hcl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid pinacol ester hcl, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine hydrochloride, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hcl, 4-aminomethylohenylboronic acid pinacl ester hcl
PubChem CID 16427088
IUPAC-namn [4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metanamin;hydroklorid
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Smältpunkt 228°C to 238°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 269.58
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.