Läs mer
4-(Aminometyl)bensoesyra, 97 %
Produktkod. 11425527
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425527 25 g 25g
11435527 100 g 100g
11445527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23519.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-91-7 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
4-(aminometyl)bensoesyra fungerar som ett onaturligt aminosyraderivat. Det används också som ett antifibrinolytiskt medel av typ 2. Vidare reagerar den med 2-metylisotioureasulfat för att framställa 4-guanidinometylbensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-(aminometyl)bensoesyra fungerar som ett onaturligt aminosyraderivat. Det används också som ett antifibrinolytiskt medel av typ 2. Vidare reagerar den med 2-metylisotioureasulfat för att framställa 4-guanidinometylbensoesyra.
Löslighet
Något löslig i vatten. Olösligt i etanol, bensen och kloroform.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-91-7
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00010203
InChI-nyckel QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
PubChem CID 65526
IUPAC-namn 4-(aminometyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)benzoic acid
Smältpunkt ∼290 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1100606
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Olöslig i etanol, bensen och kloroform.
Formel vikt 151.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.