Läs mer
4-(Aminometyl)bensoesyra, 99 %
Produktkod. 10378510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10378510 25 g Glasflaska 25g
10536201 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10378510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232220250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56-91-7 | C8H9NR2 | 151,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-91-7
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00010203
InChI-nyckel QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
PubChem CID 65526
IUPAC-namn 4-(aminometyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)benzoic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt >300°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCH2C6H4COOH
Kvantitet 25 g
Formel vikt 151.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.