Läs mer
4-(Aminomethyl)benzoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16422329
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16422329 1 g
1 options
Produktkod. 16422329 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1258
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)benzoic acid
CAS 56-91-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H9NO2
Kvantitet 1 g
Synonym Aminomethylbenzoic acid α-Amino-p-toluic acid
Löslighetsinformation H2O : 9.09 mg/mL (60.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(CN)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.16
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid