Läs mer
4-(aminometyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30136665
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136665 100 g
30135323 10 g
17903805 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA615230100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-91-7
Molekylformel C8 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Synonym 4-Aminomethylbenzoic Acid, Tranexamic Acid Imp. D (EP), Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, α-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, α-Amino-p-toluic acid
IUPAC-namn 4-(aminometyl)bensoesyra
LEDER NCc1ccc(cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminomethylbenzoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Formel vikt 151.0633
Procent renhet >95%
Kvantitet 100 g