Läs mer
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride, 97%
Produktkod. 11387349
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387349 25 g 25g
11377349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27473.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15996-76-6 | C8H9ClN2 | 168.624 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15996-76-6
Molekylformel C8H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 168.624
MDL-nummer MFCD01861472
InChI-nyckel QREZLLYPLRPULF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, 4-cyanobenzylamine hcl, 4-cyanobenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl benzonitrile hcl, 4-aminomethyl-benzonitrile hydrochloride, benzonitrile, 4-aminomethyl-, monohydrochloride, p-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, pubchem2057, acmc-209dkg, 4-aminomethylbenzonitrile hcl
PubChem CID 9942250
IUPAC-namn 4-(aminometyl)bensonitril;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)C#N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Smältpunkt 279°C to 284°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 168.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.