missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-Aminomethyl)benzyl Alcohol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Aminomethyl)benzyl Alcohol Hydrochloride |
| CAS | 34403-46-8 |
| Molekylformel | C8H11NO . (HCl) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(Aminomethyl)benzenemethano Hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzyl Alcohol Hydrochloride, [4-(Aminomethyl)phenyl]methanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O/c1-4-21(3)12-11-20-19-8-6-15-14-16(23)7-9-17(15)18(19)10-13-22(20,21)5-2/h1,6,8,20H,5,7,9-14H2,2-3H3/t20-,21+,22-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CCc3c4CCC(=O)Cc4ccc3[C@@H]1CC[C@@]2(C)C#C |
| IUPAC-namn | (13S,14R,17S)-13-ethyl-17-ethynyl-17-methyl-1,2,4,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.64 |
| Formel vikt | 306.1984 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?