Läs mer
4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 701-54-2 |
| Molekylformel | C8H15NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 1-(Aminomethyl)cyclohexane-4-carboxylic acid, 4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, AMCA, p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11) |
| LEDER | NCC1CCC(CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vikt | 157.1103 |