Läs mer
4-(Aminomethyl)-cyclohexanone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Aminomethyl)-cyclohexanone Hydrochloride |
| CAS | 1205750-10-2 |
| Molekylformel | C7H13NO . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Aminomethylcyclohexanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h6H,1-5,8H2;1H |
| LEDER | Cl.NCC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-(aminomethyl)cyclohexan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.64 |
| Formel vikt | 163.0764 |