Läs mer
4-(Aminometyl)indol, 97 %
Produktkod. 15441098
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441098 250 mg 250mg
15421098 1 g 1g
15431098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54963.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Denna artikel kan inte returneras. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3468-18-6 | C9H10N2 | 146,19 g/mol
4-(aminometyl)indol används som en reaktant för framställning av dopaminreceptorantagonister och för framställning av högaffinitetsligander tillα 2δ underenhet av spänningsstyrda kalciumkanaler. Det används som en syntetisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(aminometyl)indol används som en reaktant för framställning av dopaminreceptorantagonister och för framställning av högaffinitetsligander tillα 2δ underenhet av spänningsstyrda kalciumkanaler. Det används som en syntetisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i etanol, dimetylsulfoxid och
dimetylformamid.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3468-18-6
Molekylformel C9H10N2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD04973297
InChI-nyckel FFBWKPKOXRMLNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethylindole, 1h-indol-4-yl methanamine, 1h-indole-4-methanamine, 4-aminomethyl indole, 1h-indol-4-ylmethyl amine, 1-1h-indol-4-yl methanamine, c-1h-indol-4-yl-methylamine, indole-4-methylamine, 4-aminomethyl-indole, 4-aminomethyl-1h-indole
PubChem CID 280302
IUPAC-namn lH-indol-4-ylmetanamin
LEDER NCC1=C2C=CNC2=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)indole
Smältpunkt 130 °C till 135 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dimetylsulfoxid och dimetylformamid.
Formel vikt 146.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.