Läs mer
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10677703
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10677703 1 g Amber Glass Bottle 1g
10554984 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10677703 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00686DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 176445-80-0
Molekylformel C8H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 158.245
MDL-nummer MFCD09065027
InChI-nyckel KCLFWPREWYWLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyl-n,n-dimethyloxan-4-amine, 4-aminomethyl-n,n-dimethyltetrahydro-2h-pyran-4-amine, 4-aminomethyl-tetrahydro-pyran-4-yl-dimethyl-amine, 4-aminomethyl-4-dimethylamino-tetrahydro-4h-pyrane, 2h-pyran-4-methanamine,4-dimethylamino tetrahydro, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl-dimethylamine, 4-aminomethyl-4-dimethylamino tetrahydro-2h-pyran, 4-aminomethyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl dimethylamine
PubChem CID 10820849
IUPAC-namn 4-(aminomethyl)-N,N-dimethyloxan-4-amine
LEDER CN(C)C1(CCOCC1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)-N, N-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-Amine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.24
Procent renhet 95%