Läs mer
4-(Aminometyl)pyridin, TRC
Produktkod. 30320406
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30320406 50 g
1 options
Produktkod. 30320406 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61809050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)pyridine
CAS 3731-53-1
Molekylformel C6H8N2
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Pyridinemethanamine, 1-(Pyridin-4-yl)methanamine, 4-Picolinamine, 4-Picolinylamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridinemethylamine, 4-Pyridinylmethanamine, 4-Pyridylmethylamine, C-(Pyridin-4-yl)methylamine, N-[(4-Pyridinyl)methyl]amine, NSC 59707, Pyridin-4-ylmethylamine, gamma-(Aminomethyl)pyridine, gamma-Picolylamine, gamma-Pyridylmethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5,7H2
LEDER NCc1ccncc1
IUPAC-namn Pyridin-4-ylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Formel vikt 108.0687