Läs mer
4-(aminometyl)pyrimidinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485327
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485327 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15485327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32582.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 1138011-17-2 | C5H7N3 | 109,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 1138011-17-2
Smältpunkt 176 °C till 178 °C
Molekylformel C5H7N3
MDL-nummer MFCD06796202,MFCD07375466
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-aminomethyl pyrimidine, 4-pyrimidinemethanamine, 1-pyrimidin-4-yl methanamine, 4-aminomethylpyrimidine, pyrimidin-4-ylmethyl amine dihydrochloride, pyrimidin-4-yl methanamine, c-pyrimidin-4-yl-methylamine, 4-pyrimidinemethanamine 9ci, 1-pyrimidin-4-ylmethanamine dihydrochloride
InChI-nyckel AUHXBTKGPUVFCB-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCC1=NC=NC=C1
IUPAC-namn pyrimidin-4-ylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 109.13
PubChem CID 12933348
Formel vikt 145.59
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.