Läs mer
4-aminometylbensensulfonamidhydroklorid, TRC
Produktkod. 30346608
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30346608 5 g
1 options
Produktkod. 30346608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6307985G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mafenide Hydrochloride
CAS 138-37-4
Molekylformel C7 H10 N2 O2 S . Cl H
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), p-Toluenesulfonamide, α-amino-, hydrochloride (6CI), p-Toluenesulfonamide, α-amino-, monohydrochloride (8CI), 4-(Aminomethyl)benzene sulfonamide monohydrochloride, 4-Aminosulfonylbenzylamine hydrochloride, 4-Homosulfanilamide hydrochloride, Homosulfamine, Homosulfamine hydrochloride, Homosulfanilamide hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Marfanil, Sulfamylon hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide monohydrochloride, p-Aminomethylphenylsulfonamide hydrochloride, α-Amino-p-toluenesulfonamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
LEDER Cl.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-(aminometyl)bensensulfonamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 222.69
Formel vikt 222.023