Läs mer
4-aminometylfenylboronsyrahydroklorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10629102 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10629102 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10629102 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 358842500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75705-21-4 | C7H11BClNO2 | 187.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride
Namnnotering 96%
CAS 75705-21-4
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H11BClNO2
MDL-nummer MFCD01632199
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hcl, 4-aminomethyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid hcl, 4-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethylbenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride
InChI-nyckel HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
IUPAC-namn [4-(aminometyl)fenyl]borsyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 187.43
PubChem CID 2734311
Formel vikt 187.43
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.