Läs mer
4-Aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride |
| CAS | 75705-21-4 |
| Molekylformel | C7H11BClNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [4-(Aminomethyl)benzene]boronic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10BNO2.ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h1-4,10-11H,5,9H2;1H |
| LEDER | Cl.NCc1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC-namn | [4-(aminomethyl)phenyl]boronic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.43 |