Läs mer
4-aminomorfolin, 95 %
Produktkod. 11489327
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489327 100 g 100g
11469327 5 g 5g
11479327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21381.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 4319-49-7 | C4H10N2O | 102,137 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4319-49-7
Molekylformel C4H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 102.137
MDL-nummer MFCD00006174
InChI-nyckel MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
PubChem CID 20315
IUPAC-namn morfolin-4-amin
LEDER C1COCCN1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminomorpholine
Densitet 1.059
Kokpunkt 168 °C
Flampunkt 58 °C (137 °F)
Brytningsindex 1.4785
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2733
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 102.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.