Läs mer
4-aminomorfolin, TRC
Produktkod. 30325385
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30325385 100 mg
1 options
Produktkod. 30325385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA614548100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminomorpholine
CAS 4319-49-7
Molekylformel C4H10N2O
Kvantitet 100 mg
Synonym (Morpholin-4-yl)amine, 4-Aminomorpholine, 4-Morpholineamine, N-Aminomorpholine, NSC 6825
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
LEDER NN1CCOCC1
IUPAC-namn Morfolin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 102.14