Läs mer
4-Aminonicotinic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424410
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424410 5 g 5g
11414410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50032.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
4-aminonikotinsyra har använts vid framställning av 2-metyl-pyrido-oxazin. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-aminonikotinsyra har använts vid framställningen av 2-metyl-pyrido-oxazin. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i vattenhaltig syra och
bas.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7418-65-7
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.126
MDL-nummer MFCD00234183
InChI-nyckel IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminonicotinic acid, 4-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-nicotinic acid, 4-amino-3-carboxypyridine, 4-aminonicotinicacid, 4-amino nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-3-pyridine carboxylic acid, zlchem 370, pubchem1214
PubChem CID 319979
ChEBI CHEBI:68577
IUPAC-namn 4-aminopyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminonicotinic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in aqueous acid and base.
Formel vikt 138.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.