Läs mer
4-aminonikotinsyra dihydroklorid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminonicotinic acid dihydrochloride |
| CAS | 1138011-19-4 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C6H8Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-aminonicotinic acid dihydrochloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid dihydrochloride, c6h6n2o2.2hcl, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid, chloride, chloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2 |
| InChI-nyckel | ZCKYJHVCJAUVAE-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 4-aminopyridin-3-karboxylsyra; dihydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.042 |
| Visa mer |