Läs mer
4-[(Aminooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzenehydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(Aminooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzenehydrochloride |
| CAS | 15256-10-7 |
| Molekylformel | C7H7Cl2NO . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | O-(3,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride, 3,4-Dichlorobenzyloxyamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2NO.ClH/c8-6-2-1-5(4-11-10)3-7(6)9;/h1-3H,4,10H2;1H |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | O-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.5 |