Läs mer
4-Aminophenazone-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenazone-d3 |
| CAS | 1329792-51-9 |
| Molekylformel | C11H10D3N3O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Amino-1,2-dihydro-1,5-(dimethyl-d3)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-Aminoantipyrine-d3, (2,3-Dihydro-1,5-(dimethyl-d3)-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol- |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1N(C(=O)C(=C1C)N)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-methyl-2-phenyl-1-(trideuteriomethyl)pyrazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.26 |