Läs mer
4-AminopHenazone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10745131 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10745131 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10745131 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3040/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 83-07-8
Smältpunkt 105.5°C
Färg Yellow
pH 7.1
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C11H13N3O
MDL-nummer 3145
Kvantitet 25 g
Formel vikt 203.25g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminoantipyrine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.