Läs mer
4-Aminophenol-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenol-15N |
| CAS | 103445-08-5 |
| Molekylformel | C6H715NO |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | p-Aminophenol-15N, 1-Amino-4-hydroxybenzene-15N, 4-Amino-1-hydroxybenzene-15N, 4-Hydroxy-1-aminobenzene-15N, 4-Hydroxyaniline-15N, 4-Hydroxybenzenamine-15N, 4-Hydroxyphenylamine-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i7+1 |
| LEDER | [15NH2]c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(15N)azanylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.12 |
| Formel vikt | 110.0498 |