Läs mer
4-Aminophenol-15N, TRC
Produktkod. 30317700
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30317700 5 mg
1 options
Produktkod. 30317700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6189245MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenol-15N
CAS 103445-08-5
Molekylformel C6H715NO
Kvantitet 5 mg
Synonym p-Aminophenol-15N, 1-Amino-4-hydroxybenzene-15N, 4-Amino-1-hydroxybenzene-15N, 4-Hydroxy-1-aminobenzene-15N, 4-Hydroxyaniline-15N, 4-Hydroxybenzenamine-15N, 4-Hydroxyphenylamine-15N
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i7+1
LEDER [15NH2]c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-(15N)azanylphenol
Molekylvikt (g/mol) 110.12
Formel vikt 110.0498