Läs mer
4-Aminophenol, 97%
Produktkod. p-4229068 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
5kg
Produktkod. 10142560
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-30-8
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
InChI-nyckel PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC-namn 4-aminofenol
LEDER C1=CC(=CC=C1N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 187.0°C to 191.0°C
Färg Vit till grädde
Kokpunkt 284.0°C
Flampunkt 189°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 13,427
Merck Index 15,458
Löslighetsinformation Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in benzene and chloroform, 9.3% in ethyl methyl ketone (58.5°C), 4.5% in abs.ethanol (0°C)
Formel vikt 109.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.