Läs mer
4-aminofenol, 98 %
Beskrivning
4-Aminophenol används som färgämne för textilier, hår, pälsar och fjädrar. Den används också som fotografisk framkallare. Den finner tillämpning som en kemisk mellanprodukt i läkemedel och färgämnen. Vidare fungerar det som en sista mellanprodukt vid framställningen av paracetamol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Aminophenol används som färgämne för textilier, hår, pälsar och fjädrar. Den används också som fotografisk framkallare. Den finner tillämpning som en kemisk mellanprodukt i läkemedel och färgämnen. Vidare fungerar det som en sista mellanprodukt vid framställningen av paracetamol.
Löslighet
Löslig i acetonitril, etylacetat, aceton, varmt vatten, dimetylsulfoxid och alkalier. Något löslig i toluen, dietyleter, etanol, trifluorättiksyra och kallt vatten. Olösligt i bensen och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, klorformater och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenol |
| Smältpunkt | 186 °C till 190 °C |
| Densitet | 1.29 |
| Kokpunkt | 284 °C (dekomposition) |
| Flampunkt | 195 °C (383 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Odör | Fenolliknande |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN2512 |
| Beilstein | 385836 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 4-Aminophenol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.