Läs mer
4-aminofenol, 98 %
Produktkod. 11430104
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430104 250 g 250g
11349429 50 g 50g
11420104 1000 g 1000g
11440104 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11430104 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13581.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109,128 g/mol
4-Aminophenol används som färgämne för textilier, hår, pälsar och fjädrar. Den används också som fotografisk framkallare. Den finner tillämpning som en kemisk mellanprodukt i läkemedel och färgämnen. Vidare fungerar det som en sista mellanprodukt vid framställningen av paracetamol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Aminophenol används som färgämne för textilier, hår, pälsar och fjädrar. Den används också som fotografisk framkallare. Den finner tillämpning som en kemisk mellanprodukt i läkemedel och färgämnen. Vidare fungerar det som en sista mellanprodukt vid framställningen av paracetamol.
Löslighet
Löslig i acetonitril, etylacetat, aceton, varmt vatten, dimetylsulfoxid och alkalier. Något löslig i toluen, dietyleter, etanol, trifluorättiksyra och kallt vatten. Olösligt i bensen och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-30-8
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD00007869
InChI-nyckel PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC-namn 4-aminofenol
LEDER C1=CC(=CC=C1N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenol
Smältpunkt 186 °C till 190 °C
Densitet 1.29
Kokpunkt 284 °C (dekomposition)
Flampunkt 195 °C (383 °F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2512
Beilstein 385836
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,462
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril, etylacetat, aceton, hett vatten, dimetylsulfoxid och alkalier. Lätt löslig i toluen, dietyleter, etanol, trifluorättiksyra och kallt vatten. Olöslig i bensen och kloroform.
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.