Läs mer
4-Aminophenol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenol-d4 |
| CAS | 70237-44-4 |
| Molekylformel | C6H3D4NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Amino-phen-2,3,5,6-d4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC-namn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.15 |
| Formel vikt | 113.0779 |