missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Aminophenol-d7, CDN

Produktkod. 30318354
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30318354 0.5 g 0.5g
30320341 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318354 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND50220.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Aminophenol-d7
CAS 285132-88-9
Molekylformel C6 2H7 N O
Kvantitet 0.5 g
InChI formel InChI=1 S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D/hD3
LEDER [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(N([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn N,N,2,3,5,6-hexadeuterio-4-deuteriooxyaniline
Molekylvikt (g/mol) 116.17
Formel vikt 116.0967 g/mol
Procent renhet 97 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.