Läs mer
4-aminofenol, LoGiCal
Produktkod. 30462721
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462721 10 mg
1 options
Produktkod. 30462721 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0042.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenol
CAS 123-30-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Aminophenol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C6 H7 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-aminofenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 109,0528 g/mol