Läs mer
4-aminofenol, Mikromol™
Produktkod. 17983756
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983756 25 mg
17951696 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17983756 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0042.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-aminofenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenol
CAS 123-30-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Aminophenol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C6 H7 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
LEDER Nc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-aminofenol
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 109,0528 g/mol