Läs mer
4-Aminophenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896230
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896230 5 g 5g
15806240 250 g 250g
15878270 1 kg 1kg
15888270 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15896230 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8004210005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-30-8
Kvalitet Research
Molekylformel 4-(NH2)C6H4OH
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Specifikationer
Smältpunkt 190°C
Kokpunkt 284°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00007869
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline, 4-Aminophenol