Läs mer
4-aminofenol, TRC
Produktkod. 30007746
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007746 50 g
17974065 1 g
17993625 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007746 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61892050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-30-8
Molekylformel C6 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Synonym Phenol, p-amino- (8CI), 4-Aminophenol, 1-Amino-4-hydroxybenzene, 4-Amino-1-hydroxybenzene, 4-Hydroxy-1-aminobenzene, 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxybenzenamine, 4-Hydroxyphenylamine, A 0384, Activol, Azol, BASF Ursol P Base, Benzofur P, C.I. 76550, C.I. Oxidation Base 6, Certinal, Citol, Durafur Brown RB, Fouramine P, Fourrine 84, Fourrine P Base, Furro P base, NSC 1545, Nako Brown R, Paranol, Pelagol Grey P Base, Pelagol P Base, Renal AC, Rodinal, Tertral P Base, Unal, Ursol P, Ursol P Base, Zoba Brown P Base, p-Aminophenol, p-Hydroxyaniline, p-Hydroxyphenylamine
IUPAC-namn 4-aminofenol
LEDER Nc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenol
Analyt- eller komponentnamn 4-Aminophenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 50 g
Formel vikt 109.0528
Procent renhet >95%