Läs mer
4-Aminophenyl-1-phenethylpiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine |
| CAS | 21409-26-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H24 N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine, Fentanyl Imp. D (EP), 4-ANPP, ANPP, 4-Piperidinamine, N-phenyl-1-(2-phenylethyl)- (9CI), Piperidine, 4-anilino-1-phenethyl- (8CI), 4-Anilino-1-(β-phenethyl)piperidine, 4-Anilino-1-(2-phenethyl)piperidine, 4-Anilino-1-phenethylpiperidine, Depropionylfentanyl, N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine, N-[1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinyl]aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2/c1-3-7-17(8-4-1)11-14-21-15-12-19(13-16-21)20-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2 |
| LEDER | C(Cc1ccccc1)N2CCC(CC2)Nc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.41 |
| Visa mer |