Läs mer
4-Aminophenyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 25218-22-8 |
| Molekylformel | C19 H23 N O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Aminophenyl 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO10/c1-9(21)26-14-15(27-10(2)22)17(28-11(3)23)19(30-16(14)18(24)25-4)29-13-7-5-12(20)6-8-13/h5-8,14-17,19H,20H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,19+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(N)cc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-aminophenoxy)oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.39 |
| Formel vikt | 425.1322 |