Läs mer
4-Aminophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranoside Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-a-D-galactopyranoside, Hyd |
| CAS | 210049-16-4 |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O6 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O6.ClH/c1-7(18)16-11-13(20)12(19)10(6-17)22-14(11)21-9-4-2-8(15)3-5-9;/h2-5,10-14,17,19-20H,6,15H2,1H3,(H,16,18);1H/t10-,11-,12+,13-,14+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2-(4-aminophenoxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.78 |
| Formel vikt | 348.1088 |