missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-aminofenyl beta-D-glukuronidnatriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenyl b-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Aminophenyl b-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H14 N Na O7 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO7.Na/c13-5-1-3-6(4-2-5)19-12-9(16)7(14)8(15)10(20-12)11(17)18;/h1-4,7-10,12,14-16H,13H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t7-,8-,9+,10-,12+;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O[Na])cc1 |
| IUPAC-namn | [(2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-aminofenoxi)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karbonyl]oxynatrium |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.232 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?